Learn More
5-Hydroxy-2-adamantanone, 98%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Hydroxy-2-adamantanone |
| CAS | 20098-14-0 |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | >300°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C10H14O2 |
| Vedi altri risultati |