Learn More
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30392884
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30392884 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30392884 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9410051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
CAS 42454-06-8
Formula molecolare C7H5NO4
Quantità 1 g
Sinonimo 2-Nitro-5-hydroxybenzaldehyde, 3-Formyl-4-nitrophenol, 3-Hydroxy-6-nitrobenzaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C7H5NO4/c9-4-5-3-6(10)1-2-7(5)8(11)12/h1-4,10H
SMILES Oc1ccc(c(C=O)c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 5-hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 167.12
Peso formulazione 167.0219