Learn More
5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid, 99%
Codice prodotto. 11442260
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11442260 10 g 10g
11432260 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11442260 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H29194.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 610-37-7 | C7H5NO5 | 183.119 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 610-37-7
Formula molecolare C7H5NO5
Molecular Weight (g/mol) 183.119
Numero MDL MFCD00017566
InChI Key BUHKQTKKZAXSMH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11882
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Punto di fusione 168°C to 172°C
Quantità 10 g
Sinonimo 5-hydroxy-2-nitrobenzoic acid, 3-carboxy-4-nitrophenol, benzoic acid, 5-hydroxy-2-nitro, 5-hydroxy-2-nitro-benzoic acid, 2-nitro-5-oxybenzoic acid, acmc-1b06l, 4-10-00-00338 beilstein handbook reference, 2-nitro-5-hydroxybenzoic acid, benzoic acid,5-hydroxy-2-nitro, 3-carboxy-4-nitrophenol;2-nitro-5-hydroxybenzoic acid
Peso formulazione 183.12
Percent Purity 99%