Learn More
5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10552012
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10552012 10 g Amber Glass Bottle 10g
10130842 1 g Amber Glass Bottle 1g
10190882 50 g Amber Glass Bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10552012 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RH00465EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 610-37-7
Formula molecolare C7H5NO5
Molecular Weight (g/mol) 183.119
Numero MDL MFCD00017566
InChI Key BUHKQTKKZAXSMH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11882
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Sinonimo 5-hydroxy-2-nitrobenzoic acid, 3-carboxy-4-nitrophenol, benzoic acid, 5-hydroxy-2-nitro, 5-hydroxy-2-nitro-benzoic acid, 2-nitro-5-oxybenzoic acid, acmc-1b06l, 4-10-00-00338 beilstein handbook reference, 2-nitro-5-hydroxybenzoic acid, benzoic acid,5-hydroxy-2-nitro, 3-carboxy-4-nitrophenol;2-nitro-5-hydroxybenzoic acid
Peso formulazione 183.12
Percent Purity 95%