Learn More
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30389565
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30389565 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30389565 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH8254251G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
CAS 29865-90-5
Formula molecolare C9H10O4
Quantità 1 g
Sinonimo 5-Hydroxy-veratraldehyde, 3,4-Dimethoxy-5-hydroxybenzaldehyde, 3-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde, 5-Hydroxyveratraldehyde
InChI Formula InChI=1S/C9H10O4/c1-12-8-4-6(5-10)3-7(11)9(8)13-2/h3-5,11H,1-2H3
SMILES COc1cc(C=O)cc(O)c1OC
IUPAC Name 3-hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Peso formulazione 182.0579