Learn More
5-Hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone, TRC
Codice prodotto. 30401512
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30401512 1 g
30401012 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30401512 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9470301G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40834-42-2
Formula molecolare C5 H6 O3
Molecular Weight (g/mol) 114.1
Sinonimo 4-Hydroxy-3-methylbut-2-en-4-olide, 4-Methyl-5-hydroxy-2(5H)-furanone, 5-Hydroxy-4-methyl-5H-furan-2-one, γ-Hydroxy-β-methylbutenolide
IUPAC Name 2-hydroxy-3-methyl-2H-furan-5-one
SMILES CC1=CC(=O)OC1O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C5H6O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2,5,7H,1H3
Peso formulazione 114.0317