Learn More
5-Hydroxy-4H-chromen-4-one, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10775603
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10775603 1 g Amber Glass Bottle 1g
10707923 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10775603 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. BTB09974DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 3952-69-0
Formula molecolare C9H6O3
Molecular Weight (g/mol) 162.144
Numero MDL MFCD00100605
InChI Key CJMXMDVAKVSKFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-hydroxy-4h-chromen-4-one, 5-hydroxychromone, 5-hydroxy-4h-1-benzopyran-4-one, 5-hydroxy-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,5-hydroxy
PubChem CID 5479462
IUPAC Name 5-hydroxychromen-4-one
SMILES C1=CC2=C(C(=O)C=CO2)C(=C1)O
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Hydroxy-4H-chromen-4-one
CAS min. % 80.0
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 162.14
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche