Learn More
5-Hydroxy Lansoprazole Potassium Salt, TRC
Codice prodotto. 30011236
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011236 50 mg 50mg
30005690 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30011236 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94371150MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1329613-29-7
Formula molecolare C16 H13 F3 N3 O3 S . K
Molecular Weight (g/mol) 423.45
Sinonimo 1H-Benzimidazol-6-ol, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, potassium salt (1:1), 5-Hydroxylansoprazole Potassium Salt
IUPAC Name potassium;2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazol-5-olate
SMILES [K+].Cc1c(CS(=O)c2nc3cc([O-])ccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hydroxy Lansoprazole potassium salt
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H14F3N3O3S.K/c1-9-13(20-5-4-14(9)25-8-16(17,18)19)7-26(24)15-21-11-3-2-10(23)6-12(11)22-15;/h2-6,23H,7-8H2,1H3,(H,21,22);/q;+1/p-1
Peso formulazione 423.0267