Learn More
5-Hydroxy-N-methylprotriptyline, TRC
Codice prodotto. 30138514
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138514 100 mg 100mg
30011909 10 mg 10mg
30005725 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138514 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH948035100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18029-54-4
Formula molecolare C20 H23 N O
Molecular Weight (g/mol) 293.4
Sinonimo 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, 5-[3-(dimethylamino)propyl]-
IUPAC Name 11-[3-(dimethylamino)propyl]dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ol
SMILES CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H23NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-13,22H,7,14-15H2,1-2H3
Peso formulazione 293.178