Learn More
5-Hydroxy Omeprazole (~5% Triethylamine as stabilizer), TRC
Codice prodotto. 30008434
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008434 1 mg 1mg
30007595 10 mg 10mg
30004540 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30008434 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9481101MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92340-57-3
Formula molecolare C17H19N3O4S
Molecular Weight (g/mol) 361.42
Sinonimo 3-Pyridinemethanol, 4-methoxy-6-[[(6-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl]-5-methyl-, [4-methoxy-6-[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinylmethyl]-5-methyl-3-pyridyl]methanol, 5'-Hydroxyomeprazole
IUPAC Name [4-methoxy-6-[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinylmethyl]-5-methylpyridin-3-yl]methanol
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(CO)c(OC)c3C
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hydroxy Omeprazole
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H19N3O4S/c1-10-15(18-7-11(8-21)16(10)24-3)9-25(22)17-19-13-5-4-12(23-2)6-14(13)20-17/h4-7,21H,8-9H2,1-3H3,(H,19,20)
Peso formulazione 361.1096