Learn More
5-Hydroxy Omeprazole Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30010327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010327 1 mg 1mg
30005094 2.5 mg 2.50mg
30006484 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010327 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9488631MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1215629-45-0
Formula molecolare C17H18N3NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 383.4
SMILES [Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(CO)c(OC)c3C
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hydroxy Omeprazole Sodium Salt
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 mg
Percent Purity >95%