Learn More
5-Hydroxy-p-naphthoquinone, 97%
Codice prodotto. 10477500 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10477500 5 g Bottiglia in vetro 5g
10132300 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10477500 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 121640050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 481-39-0 | C10H6O3 | 174.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 481-39-0
Formula molecolare C10H6O3
Molecular Weight (g/mol) 174.16
Numero MDL MFCD00001684
InChI Key KQPYUDDGWXQXHS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo juglone, 5-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 5-hydroxy-1,4-naphthalenedione, regianin, walnut extract, juglon, nucin, 5-hydroxynaphthoquinone, akhnot, yuglon
PubChem CID 3806
ChEBI CHEBI:15794
IUPAC Name 5-hydroxynaphthalene-1,4-dione
SMILES OC1=CC=CC2=C1C(=O)C=CC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hydroxy-p-naphthoquinone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 161.0°C to 163.0°C
Colore Brown to Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 08, 308
Indice di Merck 15, 5317
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in aq.sol. of alkalies,soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 174.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder