Learn More
5-Hydroxy Propafenone Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30135731
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135731 10 mg 10mg
30134035 25 mg 25mg
30009330 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135731 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH95245010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86383-32-6
Formula molecolare C21 H27 N O4 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 393.9
Sinonimo 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride
IUPAC Name 1-[5-hydroxy-2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one;hydrochloride
SMILES Cl.CCCNCC(O)COc1ccc(O)cc1C(=O)CCc2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H27NO4.ClH/c1-2-12-22-14-18(24)15-26-21-11-9-17(23)13-19(21)20(25)10-8-16-6-4-3-5-7-16;/h3-7,9,11,13,18,22-24H,2,8,10,12,14-15H2,1H3;1H
Peso formulazione 393.1707
Percent Purity >95%