Learn More
5-Hydroxy Rosiglitazone Beta-D-Glucuronide (mixture of diastereomers), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Hydroxy Rosiglitazone beta-D-Glucuronide |
| CAS | 288853-59-8 |
| Formula molecolare | C24 H27 N3 O10 S |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 5-Hydroxy Rosiglitazone-B-D-Glucuronide |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H27N3O10S/c1-27(8-9-35-13-4-2-12(3-5-13)10-15-21(31)26-24(34)38-15)16-7-6-14(11-25-16)36-23-19(30)17(28)18(29)20(37-23)22(32)33/h2-7,11,15,17-20,23,28-30H,8-10H2,1H3,(H,32,33)(H,26,31,34)/t15?,17-,18-,19+,20-,23+/m0/s1 |
| SMILES | CN(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccc(O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O)cn3 |
| IUPAC Name | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[6-[2-[4-[(2,4-dioxo-1,3-thiazolidin-5-yl)methyl]phenoxy]ethyl-methylamino]pyridin-3-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 549.55 |
| Peso formulazione | 549.1417 |