Learn More
5-Hydroxyanthranilic acid, 98%
Codice prodotto. 10703351 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10703351 10 g Bottiglia in vetro 10g
10149793 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10703351 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 310310100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 394-31-0 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 394-31-0
Formula molecolare C7H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 153.14
Numero MDL MFCD00007870
InChI Key HYNQTSZBTIOFKH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-hydroxyanthranilic acid, diabeton, benzoic acid, 2-amino-5-hydroxy, 2-amino-5-hydroxy benzoic acid, unii-uf9ww3i410, 2-amino-5-hydroxy-benzoic acid, 5-hydroxyanthranillicacid, pubchem15307, 4-amino-3-carboxyphenol, 5-hydroxyanthranillic acid
PubChem CID 164592
IUPAC Name 2-amino-5-hydroxybenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hydroxyanthranilic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 233°C to 234°C
Colore Brown-Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H3(NH2)CO2H
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Hydroxyanthranilic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Hydroxyanthranilicacid