Learn More
5-Hydroxyanthranilic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Hydroxyanthranilic Acid |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7NO3/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11) |
| Peso formulazione | 153.0426 |