Learn More
5’-Hydroxyequol, TRC
Codice prodotto. 30135283
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135283 25 mg 25mg
30008705 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135283 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH82575025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65998-44-9
Formula molecolare C15H14O4
Molecular Weight (g/mol) 258.27
Sinonimo Isoflavan-4',5,7-triol, 3,4-dihydro-3-(4-Hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-5,7-diol, 3-(4-Hydroxyphenyl)chroman-5,7-diol
SMILES OC(C=C1)=CC=C1C2CC3=C(O)C=C(O)C=C3OC2
Specifica
Materiale o nome chimico 5'-Hydroxyequol
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H14O4/c16-11-3-1-9(2-4-11)10-5-13-14(18)6-12(17)7-15(13)19-8-10/h1-4,6-7,10,16-18H,5,8H2
Peso formulazione 258.0892