Learn More
5-Hydroxyflavone, 97%
Codice prodotto. 11399035
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399035 100 mg 100mg
11389035 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11399035 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14187.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 491-78-1 | C15H10O3 | 238.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 491-78-1
Formula molecolare C15H10O3
Molecular Weight (g/mol) 238.24
Numero MDL MFCD00016944
InChI Key IYBLVRRCNVHZQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-hydroxyflavone, primuletin, 5-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 5-hydroxy-2-phenyl-chromen-4-one, chembl16807, 4h-1-benzopyran-4-one,5-hydroxy-2-phenyl, primuliten, 5-hydroxy-flavone, 5-hydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 5-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-on
PubChem CID 68112
IUPAC Name 5-hydroxy-2-phenylchromen-4-one
SMILES OC1=C2C(=O)C=C(OC2=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hydroxyflavone
Punto di fusione 156°C to 160°C
Quantità 100 mg
Beilstein 194429
Peso formulazione 238.25
Percent Purity 97%