Learn More
5-Hydroxyhydantoin, TRC
Codice prodotto. 30396866
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30396866 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30396866 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9430001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hydroxyhydantoin
CAS 29410-13-7
Formula molecolare C3 H4 N2 O3
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C3H4N2O3/c6-1-2(7)5-3(8)4-1/h1,6H,(H2,4,5,7,8)
SMILES OC1NC(=O)NC1=O
IUPAC Name 5-hydroxyimidazolidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 116.08
Peso formulazione 116.0222