Learn More
5-Hydroxyindol-3-acetic Acid, LoGiCal
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Beschreibung
5-Hydroxyindol-3-acetic Acid
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | 5-Hydroxyindolyl-3-Acetic Acid |
| CAS | 54-16-0 |
| Nomi componenti o analita | 5-Hydroxyindolyl-3-Acetic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H9 N O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 1 H-Indole-3-acetic acid, 5-hydroxy-, Indole-3-acetic acid, 5-hydroxy- (8 CI), (5-Hydroxy-1 H-indol-3-yl)acetic acid, 2-(5-Hydroxy-1 H-indol-3-yl)acetic acid, 5-HIAA, 5-Hydroxy-1 H-indole-3-acetic acid, 5-Hydroxy-1 H-indole-3-acetic acid, 5-Hydroxy-1 H-indole-3-acetic acid, 5-Hydroxy-1 H-indole-3-acetic acid, 5-Hydroxy-1 H-indole-3-acetic acid, 5-Hydroxy-1 H-indole-3-acetic acid, 5-Hydroxy-1 H-indole-3-acetic acid, 5-Hydroxy-1 H-indole-3-acetic acid, 5-Hydroxy-1 H-indole-3-acetic acid |
| InChI Formula | InChI=1 S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12 H,3H2,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12 |
| IUPAC Name | 2-(5-hydroxy-1 H-indol-3-yl)acetic acid |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur