Learn More
5-Hydroxyindole-3-acetic Acid-13C3, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Hydroxyindole-3-acetic Acid-13C3 |
| Formula molecolare | C713C3H9NO3 |
| Quantità | 0.5 mg |
| Sinonimo | (5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic Acid-13C3, 5-HIAA-13C3, 5-Hydroxy-1H-indole-3-acetic Acid-13C3, 5-Hydroxy-3-indolylacetate-13C3, 5-Hydroxy-IAA-13C3, 5-Hydroxyheteroauxin-13C3, 5-Hydroxyindol-3-ylacetic Acid-13C3, 5-Hydroxyindole-3-acetic Acid-13C3, 5-Hydroxyindoleacetic Acid-13C3, 5-Oxyindoleacetic Acid-13C3, NSC 90432-13C3 |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)/i3+1,5+1,10+1 |
| SMILES | OC1=CC=C2C(C([13CH2][13C](O)=O)=[13CH]N2)=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 194.16 |