Learn More
5-Hydroxyindole-3-acetic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16409336
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16409336
Marca: Medchem Express HYW008253
MedChemExpress 5-Hydroxyindole-3-acetic acid is the main metabolite of serotonin or metanephrines, which can be used as a biomarker of neuroendocrine tumors.
5-Hydroxyindole-3-acetic acid is the main metabolite of serotonin or metanephrines, which can be used as a biomarker of neuroendocrine tumors.
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
CAS 54-16-0
Colore Light Nude
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H9NO3
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità Ethanol : 50 mg/mL (261.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CNC2=C1C=C(O)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 191.18
Peso formulazione 191.18
Percent Purity 95.9%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.