Learn More
5-Hydroxyindole, 98+%
Codice prodotto. 11394324
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11394324 1 g 1g
11304334 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11394324 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L00858.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1953-54-4 | C8H7NO | 133.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1953-54-4
Formula molecolare C8H7NO
Molecular Weight (g/mol) 133.15
Numero MDL MFCD00005677
InChI Key LMIQERWZRIFWNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-hydroxyindole, indol-5-ol, 5-hydroxy-1h-indole, hydroxy-5 indole, 5-hydroxy-indole, 5-indolol, hydroxy-5-indole, 5-hydroxyindol, 5-hydroxy indole, unii-320un7xzyn
PubChem CID 16054
IUPAC Name 1H-indol-5-ol
SMILES OC1=CC=C2NC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hydroxyindole
Punto di fusione 106°C to 111°C
Quantità 1 g
Beilstein 112349
Peso formulazione 133.15
Percent Purity ≥98%