Learn More
5-Hydroxyindole, TRC
Codice prodotto. 30396094
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30396094 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30396094 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH943510500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hydroxyindole
CAS 1953-54-4
Formula molecolare C8H7NO
Quantità 500 mg
Sinonimo 1H-Indol-5-ol, Indol-5-ol, 5-Hydroxy-1H-indole, NSC 87503
InChI Formula InChI=1S/C8H7NO/c10-7-1-2-8-6(5-7)3-4-9-8/h1-5,9-10H
SMILES Oc1ccc2[nH]ccc2c1
IUPAC Name 1H-indol-5-ol
Molecular Weight (g/mol) 133.15
Peso formulazione 133.0528