Learn More
5-Hydroxyisophthalic Acid, TRC
Codice prodotto. 30406552
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30406552 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30406552 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94348510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hydroxyisophthalic Acid
CAS 618-83-7
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C8 H6 O5
Quantità 10 g
Sinonimo 3,5-Dicarboxyphenol, 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid, NSC 302088
InChI Formula InChI=1S/C8H6O5/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1cc(O)cc(c1)C(=O)O
IUPAC Name 5-hydroxybenzene-1,3-dicarboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 182.13
Peso formulazione 182.0215
Percent Purity >95