Learn More
5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11454084
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11454084 1 g 1g
11464084 5 g 5g
11474084 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11454084 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12475.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 67-47-0 | C6H6O3 | 126.111 g/mol
5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde is used as an intermediate of OMBF (5,5'-oxydimethylenebis(2- furfural)), crown ethers. It is used in organic synthesis to prepare dialdehydes, glycols, ethers, amino alcohols and acetals. It acts as an antioxidant found in some fruit juices and caramel products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde is used as an intermediate of OMBF (5,5′-oxydimethylenebis(2- furfural)), crown ethers. It is used in organic synthesis to prepare dialdehydes, glycols, ethers, amino alcohols and acetals. It acts as an antioxidant found in some fruit juices and caramel products.
Solubility
Soluble in water, alcohol, ethyl acetate, acetone, dimethylformamide, benzene, ether and chloroform.
Notes
Air and light sensitive. Keep the container tightly closed. Incompatible with strong bases, strong oxidizing agents and strong reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-47-0
Formula molecolare C6H6O3
Molecular Weight (g/mol) 126.111
Numero MDL MFCD00003234
InChI Key NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde, 5-hydroxymethyl furfural, 5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde, hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furfural, 5-oxymethylfurfurole, 5-hydroxymethylfuraldehyde, hydroxymethylfurfurole
PubChem CID 237332
ChEBI CHEBI:412516
IUPAC Name 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde
SMILES C1=C(OC(=C1)C=O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
Punto di fusione 32°C to 35°C
Densità 1.206
Punti di ebollizione 114°C to 116°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 79°C (174°F)
Indice di rifrazione 1.562
Quantità 1 g
Beilstein 110889
Sensibilità Air and light sensitive
Indice di Merck 14,4832
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol,ethyl acetate,acetone,dimethylformamide,benzene,ether and chloroform.
Peso formulazione 126.11
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde