Learn More
5-(Hydroxymethyl)-2-iodophenol,97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10662275
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10662275 5 g Amber Glass Bottle 5g
10515744 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10662275 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07809DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 773869-57-1
Formula molecolare C7H7IO2
Molecular Weight (g/mol) 250.035
InChI Key VIWWSAGABDIIFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-hydroxymethyl-2-iodophenol, 3-hydroxy-4-iodobenzyl alcohol, 3-hydroxy-4-iodobenzenemethanol, benzenemethanol,3-hydroxy-4-iodo, zlchem 794, 5-hydroxymethyl-2-iodo-phenol, 3-hydroxy-4-iodophenyl methanol, 5-hydroxymethyl-2-iodanyl-phenol
PubChem CID 18525941
IUPAC Name 5-(hydroxymethyl)-2-iodophenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1CO)O)I
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(hydroxymethyl)-2-iodophenol
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 250.03
Percent Purity 97%