Learn More
5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5 |
| CAS | 1020719-52-1 |
| Formula molecolare | C12 2H5 H6 N O2 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 2(1H)-Pyridinone, 5-(hydroxymethyl)-1-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-, 5-(Hydroxymethyl)-1-(phenyl-d5)-2(1H)-pyridinone, 5-(Hydroxymethyl)-1-phenyl-2(1H)-pyridinone-D5 (phenyl-D5), 5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H11NO2/c14-9-10-6-7-12(15)13(8-10)11-4-2-1-3-5-11/h1-8,14H,9H2/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(N2C=C(CO)C=CC2=O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC Name | 5-(hydroxymethyl)-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)pyridin-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 206.25 |
| Peso formulazione | 206.1104 |