Learn More
5-Hydroxymethylfurfural, MedChemExpress
Product Code. 16425467
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Unit Size:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
16425467 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 16425467 Supplier Medchem Express Supplier No. HYY0051
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 5-Hydroxymethylfurfural (2-Hydroxymethyl-5-furfural), derived from lignocellulosic biomass, inhibits yeast growth and fermentation as stressors.
5-Hydroxymethylfurfural (2-Hydroxymethyl-5-furfural), derived from lignocellulosic biomass, inhibits yeast growth and fermentation as stressors.
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Hydroxymethylfurfural
CAS 67-47-0
Colore Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H6O3
Quantità 50 mg
Sinonimo 2-Hydroxymethyl-5-furfural 2-Formyl-5-hydroxymethylfuran
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (396.48 mM)
SMILES O=CC1=CC=C(CO)O1
Molecular Weight (g/mol) 126.11
Peso formulazione 126.11
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Show More Show Less
Research purposes only