Learn More
5-Hydroxymethyluracil, MedChemExpress
Descrizione
5-Hydroxymethyluracil is a product of oxidative DNA damage. 5-Hydroxymethyluracil can be used as a potential epigenetic mark enhancing or inhibiting transcription with bacterial RNA polymerase.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Hydroxymethyluracil |
| CAS | 4433-40-3 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C5H6N2O3 |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (351.84 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1NC(C(CO)=CN1)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 142.11 |
| Peso formulazione | 142.11 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only