Learn More
5-Hydroxymethyluracil, TRC
Codice prodotto. 30391273
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30391273 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30391273 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9483751G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hydroxymethyluracil
CAS 4433-40-3
Formula molecolare C5 H6 N2 O3
Quantità 1 g
Sinonimo 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-(hydroxymethyl)- (9CI, ACI), 5-(Hydroxymethyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione (ACI), Uracil, 5-(hydroxymethyl)- (6CI, 7CI, 8CI), 5-(Hydroxymethyl)-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 5-(Hydroxymethyl)pyrimidine-2,4-diol, 5-(Hydroxymethyl)uracil, 5-Hydroxymethyl-1H-pyrimidine-2,4-dione, NSC 20901, α-Hydroxythymine, 5-Hydroxymethyluracil
InChI Formula InChI=1S/C5H6N2O3/c8-2-3-1-6-5(10)7-4(3)9/h1,8H,2H2,(H2,6,7,9,10)
SMILES OCc1cnc(O)nc1O
IUPAC Name 5-(hydroxymethyl)pyrimidine-2,4-diol
Molecular Weight (g/mol) 142.11
Peso formulazione 142.0378