Learn More
5-Hydroxypicolinic Acid, TRC
Codice prodotto. 30395607
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395607 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30395607 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH95127510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hydroxypicolinic Acid
CAS 15069-92-8
Formula molecolare C6 H5 N O3
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C6H5NO3/c8-4-1-2-5(6(9)10)7-3-4/h1-3,8H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccc(O)cn1
IUPAC Name 5-hydroxypyridine-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 139.11
Peso formulazione 139.0269