Learn More
5-Hydroxypropafenone Hydrochloride, LoGiCal
Codice prodotto. 30463417
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30463417 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30463417 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0405.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride
CAS 86383-32-6
Nomi componenti o analita 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C21 H27 N O4 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C21H27NO4.ClH/c1-2-12-22-14-18(24)15-26-21-11-9-17(23)13-19(21)20(25)10-8-16-6-4-3-5-7-16;/h3-7,9,11,13,18,22-24H,2,8,10,12,14-15H2,1H3;1H
Tipo di soluzione Neat
SMILES Cl.CCCNCC(O)COc1ccc(O)cc1C(=O)CCc2ccccc2
IUPAC Name 1-[5-hydroxy-2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 393.9
Quantità 10 mg
Peso formulazione 393.1707 g/mol