Learn More
5-Hydroxypropafenone Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 30463751
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30463751 4 x 25 mg 100mg
30052427 100 mg 100mg
30050470 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30463751 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0405.0100254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Hydroxypropafenone Hydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride
CAS 86383-32-6
Nomi componenti o analita 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C21 H27 N O4 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C21H27NO4.ClH/c1-2-12-22-14-18(24)15-26-21-11-9-17(23)13-19(21)20(25)10-8-16-6-4-3-5-7-16;/h3-7,9,11,13,18,22-24H,2,8,10,12,14-15H2,1H3;1H
Tipo di soluzione Neat
SMILES Cl.CCCNCC(O)COc1ccc(O)cc1C(=O)CCc2ccccc2
IUPAC Name 1-[5-hydroxy-2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 393.9
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 393.1707 g/mol