Learn More
5-Hydroxyquinolin-2(1H)-one, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Hydroxyquinolin-2(1H)-one |
| CAS | 31570-97-5 |
| Formula molecolare | C9H7NO2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 5-Hydroxy-2(1H)-quinolone, 5-Hydroxycarbostyril, 5-Hydroxyquinolin-2(1H)-one, NSC 134652 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H7NO2/c11-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(12)10-7/h1-5,11H,(H,10,12) |
| SMILES | Oc1cccc2NC(=O)C=Cc12 |
| IUPAC Name | 5-hydroxy-1H-quinolin-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 161.16 |
| Peso formulazione | 161.0477 |