Learn More
5-Hydroxyquinoline, 99%
Codice prodotto. 15487977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15487977 250 mg 250mg
15477977 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15487977 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51096.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 578-67-6 | C9H7NO | 145.161 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 578-67-6
Formula molecolare C9H7NO
Molecular Weight (g/mol) 145.161
Numero MDL MFCD00006792
InChI Key GVNQVWJYDXOLST-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-hydroxyquinoline, quinolin-5-ol, 5-quinolinol, 5-chinolinol, ccris 4330, gyesayhwismzok-uhfffaoysa-n, 5-hydroxyquinoline 5-quinolinol, quinolin-5-one, 5-hyroxyquinoline, 5-hydroxy quinoline
PubChem CID 11360
IUPAC Name 1H-quinolin-5-one
SMILES C1=CC(=O)C2=CC=CNC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hydroxyquinoline
Quantità 250 mg
Peso formulazione 145.16
Percent Purity 99%