Learn More
5-Hydroxyquinoline, TRC
Codice prodotto. 30405691
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30405691 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30405691 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH939950250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hydroxyquinoline
CAS 578-67-6
Formula molecolare C9H7NO
Quantità 250 mg
Sinonimo 5-Quinolinol, 5-Hydroxyquinoline, NSC 405729
InChI Formula InChI=1S/C9H7NO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10-8/h1-6,11H
SMILES Oc1cccc2ncccc12
IUPAC Name quinolin-5-ol
Molecular Weight (g/mol) 145.16
Peso formulazione 145.0528