Learn More
5-Hydroxyuridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Hydroxyuridine |
| CAS | 957-77-7 |
| Formula molecolare | C9H12N2O7 |
| Quantità | 2.5 mg |
| Sinonimo | 1-beta-D-Ribofuranosylisobarbituric Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H12N2O7/c12-2-4-5(14)6(15)8(18-4)11-1-3(13)7(16)10-9(11)17/h1,4-6,8,12-15H,2H2,(H,10,16,17)/t4-,5-,6-,8-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(O)C(=O)NC2=O |
| IUPAC Name | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-hydroxypyrimidine-2,4-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 260.2 |
| Peso formulazione | 260.0645 |