Learn More
5-Indolylboronic acid, 97%
Codice prodotto. 10621843 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10621843 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
10078841 100 mg Glass Bottle 100mg
10563884 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10621843 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 359465000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 144104-59-6 | C8H8BNO2 | 160.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144104-59-6
Formula molecolare C8H8BNO2
Molecular Weight (g/mol) 160.97
Numero MDL MFCD01319013
InChI Key VHADYSUJZAPXOW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-indolylboronic acid, indole-5-boronic acid, 1h-indol-5-yl boronic acid, 1h-indole-5-boronic acid, 5-indolboronic acid, 5-indolyl boronic acid, 5-indole-boronic acid, 1h-indol-5-ylboranediol, 5-indole boric acid, 5-indoleboronic acid
PubChem CID 2734361
IUPAC Name 1H-indol-5-ylboronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C2NC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Indolylboronic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 mg
Peso formulazione 160.96
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Indolylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.