Learn More
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10682325
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10682325 5 g Amber Glass Bottle 5g
10452684 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10682325 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC62311DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 34091-51-5
Formula molecolare C4H5IN2
Molecular Weight (g/mol) 208.00
Numero MDL MFCD11109327
InChI Key RJYWUQWCLZYCTI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13334065
SMILES CN1N=CC=C1I
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Sinonimo 5-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-iodopyrazole, 1h-pyrazole,5-iodo-1-methyl, 1h-pyrazole, 5-iodo-1-methyl, 1-methyl-5-iodo-1h-pyrazole
IUPAC Name 5-iodo-1-methylpyrazole
Peso formulazione 208
Percent Purity 97%