Learn More
5-Iodo-1H-indazole, 95%
Codice prodotto. 10715652 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10715652 1 g Glass Bottle 1g
10545680 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10715652 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 435710010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 55919-82-9 | C7H5IN2 | 244.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55919-82-9
Formula molecolare C7H5IN2
Molecular Weight (g/mol) 244.03
Numero MDL MFCD07781642
InChI Key CGCHCLICSHIAAM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-iodoindazole, 1h-indazole, 5-iodo, 5-iodo 1h indazole, 5-iodanyl-1h-indazole, 5-iodio-1h-indazole, pubchem20575, d07ovy, indazole, 5-iodo, 5-iodo-1h-indazole
PubChem CID 21894739
IUPAC Name 5-iodo-1H-indazole
SMILES C1=CC2=C(C=C1I)C=NN2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Iodo-1H-indazole
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 161°C to 163°C
Colore Purple to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 244.03
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Iodo-1H-indazole, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.