Learn More
Thermo Scientific Chemicals (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine, 98%
Codice prodotto. 11454563
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11454563 5 g 5g
11444563 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11454563 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore A11542.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 54-42-2 | C9H11IN2O5 | 354.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54-42-2
Formula molecolare C9H11IN2O5
Molecular Weight (g/mol) 354.10
Numero MDL MFCD00134656
InChI Key XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
Sinonimo idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
PubChem CID 5905
ChEBI CHEBI:147675
IUPAC Name 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
Punto di fusione ∼190°C (decomposition)
Odore Odorless
Quantità 5 g
Beilstein 30397
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 144891
Peso formulazione 354.1
Percent Purity 98%