Learn More
(+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine, 99%
Codice prodotto. 10649843 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10649843 5 g Bottiglia in vetro 5g
10225070 1 g Bottiglia in vetro 1g
10054043 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10649843 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122350050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 54-42-2 | C9H11IN2O5 | 354.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54-42-2
Formula molecolare C9H11IN2O5
Molecular Weight (g/mol) 354.10
Numero MDL MFCD00134656
InChI Key XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
Sinonimo idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
PubChem CID 5905
ChEBI CHEBI:147675
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico (+)-5-Iodo-2′-deoxyuridine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100
Punto di fusione 155.0°C to 180.0°C
Colore White to Beige
Perdita all'essiccatura 1% max. (1 g, 60°C) (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.99
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 4931
Condizione di rotazione specifica + 280.00 (20.00°C c=1,1M NaOH)
Rotazione specifica + 280.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.6g/L (20°C). Other solubilities: 2.0g/L hcl 0.2n- 74.0g/L naoh 0.2n (25°C),4.4g/L methanol- 2.6g/L alcohol (25°C),0.014g/L ether- 0.003g/L chloroform (25°C),1.6g/L acetone- 1.8g/L ethyl acetate (25°C),5.7
IUPAC Name 1-[4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Peso formulazione 354.09
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.