Learn More
(+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736739
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
54-42-2
C9H11IN2O5
354.10
MFCD00134656
XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
5905
CHEBI:147675
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
54-42-2
C9H11IN2O5
354.10
MFCD00134656
XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
5905
CHEBI:147675
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (+)-5-Iodo-2′-deoxyuridine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100
Punto di fusione 155.0°C to 180.0°C
Colore Beige to White
Perdita all'essiccatura 1% max. (1 g, 60°C) (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.99
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 4931
Condizione di rotazione specifica + 280.00 (20.00°C c=1,1M NaOH)
Rotazione specifica + 280.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.6g/L (20°C). Other solubilities: 2.0g/L hcl 0.2n- 74.0g/L naoh 0.2n (25°C),4.4g/L methanol- 2.6g/L alcohol (25°C),0.014g/L ether- 0.003g/L chloroform (25°C),1.6g/L acetone- 1.8g/L ethyl acetate (25°C),5.7
IUPAC Name 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidine-2,4-dione
Peso formulazione 354.09
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.