Specifica
| CAS | 54-42-2 |
| Punto di fusione | 196°C to 197°C (literature) |
| Densità | 2.148g/cm3 (Lit.) |
| Formula molecolare | C9H11IN2O5 |
| Numero MDL | MFCD00134656 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211 |
| Informazioni di solubilità | Solubility at 25°C in mg/mL: 2.0 in water; 2.0 in 0.2N HCl; 74.0 in 0.2N NaOH; 4.4 in methanol; 2.6 in alc; 0.014 in ether; 0.003 in chloroform; 1.6 in acetone; 1.8 in ethyl acetate; 5.7 in dioxane. |
| InChI Key | XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 5-Iodo-2'-deoxyuridine
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1A
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-Iodo-2'-deoxyuridine