Learn More
5-Iodo-2-furaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11365485
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11365485 5 g 5g
11355485 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11365485 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19670.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2689-65-8 | C5H3IO2 | 221.981 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2689-65-8
Formula molecolare C5H3IO2
Molecular Weight (g/mol) 221.981
Numero MDL MFCD00159503
InChI Key QPGPCPKDVSPJAY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-iodo-2-furaldehyde, 5-iodofurfural, 5-iodo-2-furancarboxaldehyde, 5-iodo-2-furaldehdye, 2-furancarboxaldehyde, 5-iodo, 5-iodofuraldehyde, acmc-209gtv, 5-iodofurancarboxaldehyde, 5-iodanylfuran-2-carbaldehyde
PubChem CID 693264
IUPAC Name 5-iodofuran-2-carbaldehyde
SMILES C1=C(OC(=C1)I)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Iodo-2-furaldehyde
Punto di fusione 126°C to 127°C
Quantità 5 g
Beilstein 108406
Sensibilità Air and light sensitive
Peso formulazione 221.98
Percent Purity 97%