Learn More
5-Iodo-2-phenoxypyridine, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10503002
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10503002 10 g 10g
10304282 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10503002 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC19611EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 352018-92-9
Formula molecolare C11H8INO
Molecular Weight (g/mol) 297.095
Numero MDL MFCD02681952
InChI Key JCEXQQNAXWYXRX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-iodo-2-phenoxy-pyridine, pyridine,5-iodo-2-phenoxy
PubChem CID 2776503
IUPAC Name 5-iodo-2-phenoxypyridine
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=NC=C(C=C2)I
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Iodo-2-phenoxypyridine
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 10 g
Peso formulazione 297.09
Percent Purity 95%