Learn More
5-Iodo-3-methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15457725
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15457725 250 mg 250mg
11392979 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15457725 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27790.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 677327-29-6
Formula molecolare C11H15IN2O
Molecular Weight (g/mol) 318.16
Numero MDL MFCD04218302
InChI Key LRQWADXLVLGBSY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-5-iodo-3-methylpyridin-2-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-5-iodo-3-methyl-pyridin-2-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 5-iodo-3-methyl-2-pivaloylamino pyridine, 5-iodo-3-methyl-2-2,2,2-trimethylacetamido pyridine, n-5-iodo-3-methylpyridin-2-yl pivalamide, n-5-iodo-3-methyl-2-pyridyl pivalamide, n-5-iodo-3-methyl-2-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-5-iodanyl-3-methyl-pyridin-2-yl-2,2-dimethyl-propanamide
PubChem CID 977179
IUPAC Name N-(5-iodo-3-methylpyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
SMILES CC1=CC(I)=CN=C1NC(=O)C(C)(C)C
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Iodo-3-methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine
Punto di fusione 141°C to 144°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 318.16
Percent Purity 95%