Learn More
5-Iodo-m-xylene, 99%
Codice prodotto. 10616491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10616491 25 mL Glass bottle 25mL
10511082 5 mL Glass bottle 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10616491 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 309250250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 22445-41-6 | C8H9I | 232.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22445-41-6
Formula molecolare C8H9I
Molecular Weight (g/mol) 232.06
Numero MDL MFCD00060659
InChI Key ZLMKEENUYIUKKC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-iodo-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-iodobenzene, benzene, 1-iodo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyliodobenzene, pubchem3872, acmc-1ccdf, 3,5-dimethyl-1-iodobenzene, ksc422q9l, 1-iodo-3,5-dimethylbenzene, #
PubChem CID 140924
IUPAC Name 1-iodo-3,5-dimethylbenzene
SMILES CC1=CC(I)=CC(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Iodo-m-xylene
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
Colore Yellow
CAS max % 100.0
Densità 1.6000g/mL
Quantità 25 mL
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.5930 to 1.595
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Gravità specifica 1.6
Punti di ebollizione 92°C to 94°C (3.0 mmHg)
Peso formulazione 232.07
Percent Purity 99%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.