Learn More
5-Iodoacetamidoerythrosin (>90%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Iodoacetamidoerythrosin |
| CAS | 86583-16-6 |
| Formula molecolare | C22H10I NO6 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | N-(3',6'-Dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-5-yl)-2-iodoacetamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H10I5NO6/c23-6-14(29)28-7-1-2-9-8(3-7)21(32)34-22(9)10-4-12(24)17(30)15(26)19(10)33-20-11(22)5-13(25)18(31)16(20)27/h1-5,30-31H,6H2,(H,28,29) |
| SMILES | Oc1c(I)cc2c(Oc3c(I)c(O)c(I)cc3C24OC(=O)c5cc(NC(=O)CI)ccc45)c1I |
| IUPAC Name | N-(3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-5-yl)-2-iodoacetamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 1018.84 |
| Peso formulazione | 1018.5732 |